Learn More
Gold Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Au in 0.5N HCl, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 196005000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10743581
  • 221.10 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gold standard solution
1 mg/ml Au in 0.5N HCl
Kunststoffflasche
Orange-Gelb bis Gelb
Au
1.09
Löslichkeit in Wasser: löslich.
[Au]
196.97
CHEBI:30050
AAS
990 to 1010μg/mL of Au(3+) in 10 to 20% HCl
7440-57-5, 7647-01-0, 7732-18-5
500 mL
1.0900g/mL
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Pulver und/oder Stückchen
Gold
23985
196.97
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number196005000,196001000
ChargennummerA0459143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number196005000,196001000
ChargennummerA0394879 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number196005000,196001000
ChargennummerA0394880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number196005000,196001000
ChargennummerA0415810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number196005000,196001000
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gold Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Au in 0.5N HCl, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml-Kunststoffflasche