Learn More
Fisherbrand™ Gummisaugball
Für den einfachen Einsatz von Pipetten und Spritzen. Fisherbrand™ Gummisaugbälle aus beständigem Naturkautschuk gewährleisten dank der geschwungenen Form und dem dickeren Ansatz eine erhöhte Griffsicherheit. In verschiedenen Volumen für den Einsatz mit Pipetten und Spritzen von 6 bis 8 mm Durchmesser lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ HS20630C
1.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geschwungen geformte Ballons mit dickwandigem Hals
- Verbesserte Griffigkeit für einfachere Verwendung mit Pipetten und Spritzen
- Aus robustem Naturgummi, in leuchtendem Rot
- Lieferbar in den Größen 12, 15, 30, 60 und 150 ml
- Ballon der Größe 150 ml ist mit Verstärkungsrippen versehen und so auch für größere Pipetten geeignet
- Für Pipetten und Spritzen mit Durchmessern von 6 bis 8 mm
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Round | |
Pear | |
Saugkolben | |
Pipetten und Spritzen | |
2.6 in. | |
0.2 in. | |
6 mm |
Rot | |
Pipettes and Syringes | |
Naturkautschuk | |
Unsteril | |
30 mL | |
Je 1 | |
66 mm | |
1.8 in. | |
46 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
76Stunden
1Minuten
25Sekunden
19Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %