Learn More
Fisherbrand™ Gummisaugball
Für den einfachen Einsatz von Pipetten und Spritzen. Fisherbrand™ Gummisaugbälle aus beständigem Naturkautschuk gewährleisten dank der geschwungenen Form und dem dickeren Ansatz eine erhöhte Griffsicherheit. In verschiedenen Volumen für den Einsatz mit Pipetten und Spritzen von 6 bis 8 mm Durchmesser lieferbar.
7.90 CHF - 9.10 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Rot |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit | Pipettes and Syringes |
Grip Type | Round |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11987984
|
Fisherbrand™
HS20630C |
30 mL | 46 mm | 66 mm |
7.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11997984
|
Fisherbrand™
HS20630D |
60 mL | 54 mm | 80 mm |
9.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- Geschwungen geformte Ballons mit dickwandigem Hals
- Verbesserte Griffigkeit für einfachere Verwendung mit Pipetten und Spritzen
- Aus robustem Naturgummi, in leuchtendem Rot
- Lieferbar in den Größen 12, 15, 30, 60 und 150 ml
- Ballon der Größe 150 ml ist mit Verstärkungsrippen versehen und so auch für größere Pipetten geeignet
- Für Pipetten und Spritzen mit Durchmessern von 6 bis 8 mm
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Round | |
Pear | |
Saugkolben | |
Je 1 | |
6 mm |
Rot | |
Pipettes and Syringes | |
Naturkautschuk | |
Unsteril | |
Pipetten und Spritzen | |
0.2 in. |