Learn More
Fisherbrand™ Pipettierhilfe aus Gummi
Hervorragend für alle Medien geeignet, die kein Gummi angreifen. Fisherbrand™ Pipettensauger werden mit drei Glaskugelventilen geliefert und sind durch Fingerdruck einstellbar.
Marke: Fisherbrand™ 4705501
Beschreibung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Mit einem Volumen von ca. 60 ml für Pipetten von 2 bis 50 ml geeignet
- Pipettenmedien dürfen nicht in den Pipettenfüller gelangen; dies kann zu einer Fehlfunktion des Ventils führen
Spezifikation
Rot | |
Pipettenfüller | |
Kann auf Pipetten mit Peleusball oder zylindrischen Pipetten von 2 ml bis 50 ml verwendet werden | |
Je 1 |
Gummi | |
60 ml | |
Drei Glaskugelventile |
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipettierhilfe aus Gummi > Kapazität: 60 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur