Learn More
Eppendorf™ Gummimatten
Zur Verwendung mit Eppendorf Adaptern und Eppendorf Behältern
Marke: Eppendorf™ 5702742007
40.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gummimatten
- Erhältlich für verschiedene Rotoren und Adapter
Spezifikation
Matte | |
Adapter 5702735000, für 1 x 10-ml-Gefäß | |
1 x 15 ml Gefäß |
Gummi | |
Schwarz | |
Set mit 20 Matten |