Learn More
Eppendorf™ Gummimatten
Zur Verwendung mit Eppendorf Adaptern und Eppendorf Behältern
10.24 CHF - 40.96 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10797292
|
Eppendorf™
5804782003 |
Adapter für Rotor A-4-44 | 4x 100 ml-Röhrchen |
10.24 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10662013
|
Eppendorf™
5702759007 |
Adapter 5702724009, für 1 x 15-ml-Gefäß | 1x 15 ml-Gefäß |
40.96 CHF
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11873440
|
Eppendorf™
5702742007 |
Adapter 5702735000, für 1 x 10-ml-Gefäß | 1 x 15 ml Gefäß |
40.96 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10283172
|
Eppendorf™
5810734002 |
500 ml Rechteckbecher | 1x 500 ml-Becher |
18.98 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11893981
|
Eppendorf™
5702741000 |
Adapter 5702737003 | 1 x 15 ml Gefäß |
40.96 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10258021
|
Eppendorf™
5702701009 |
Rotor A-8-17 | 1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden |
21.69 CHF
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10208121
|
Eppendorf™
5702708003 |
Rotor F-35-30-17 | 1x 15 ml-Röhrchen mit Rundboden |
28.31 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gummimatten
- Erhältlich für verschiedene Rotoren und Adapter
Spezifikation
Matte | |
Gummi |