Learn More
Invitrogen™ Ionomycin, Calciumsalz
Effektiver Ca2+-Ionophor, der häufig zur Modifikation intrazellulärer Ca2+-Konzentrationen verwendet wird
Marke:  Invitrogen™ I24222
400.90 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10134232
  • 427.00 CHF / 1 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann zum Kalibrieren fluoreszierender Ca2+-Indikatoren beim Untersuchen regulatorischer Eigenschaften von Ca2+ in zellulären Prozessen verwendet werden
  • Ionomycin transportiert darüber hinaus auch Pb2+ und einige andere zweiwertige Kationen sowie mehrere dreiwertige Kationen von Lanthanidserien mit Wirkungsgraden, die größer oder gleich denen für Ca2+ sind.
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mg
Ionophor
Fest
747.08
Raumtemperatur
C41H70CaO9.
Calciumsalz
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3011773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog NumberI24222
Chargennummer2810932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog NumberI24222
Chargennummer2725286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 Catalog NumberI24222
Chargennummer2544410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2022 Catalog NumberI24222
Chargennummer2420640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2021 Catalog NumberI24222
Name des Produkts
Invitrogen™ Ionomycin, Calciumsalz > 1 mg