Learn More
pH-Puffer, Doppelhals
F\xfchren Sie pr\xe4zise pH-Kalibrierungen mit farbcodierten Fisherbrand™ pH-Pufferflaschen mit Doppelhals durch.
Marke:  Fisherbrand BS04/500ML
22.41 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10741614
  • 28.81 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie präzise pH-Kalibrierungen mit farbcodierten Fisherbrand™ pH-Pufferflaschen mit Doppelhals durch.
Farbcodierungen der Pufferl\xf6sungen:
  • Rosa = pH 4.01
  • Gelb = pH 7.00
  • Blau = pH 10.01
Erh\xe4ltlich in 500\xa0ml-Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Kalibrierungen
pH 4,01
Name des Produkts
pH-Puffer, Doppelhals >