Learn More
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium
Universal angereicherte Medien mit umfangreichen Anwendungen für eine Vielzahl von Säugetierzellen, einschließlich humanem Myelom, Maus-Hybridom, humanen Leukozyten sowie B- und T-Lymphozyten
Marke:  MP Biomedicals™ 091260254
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11400385
  • 26.75 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
15 bis 30 °C
Steril
6,9 bis 7,2
RPMI 1640 Medium
Kein Glutamin
500 ml
Name des Produkts
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium > Ohne l-Glutamin; 500 ml