Learn More
BRAND™ Kryoröhrchen mit rundem Boden
Entwickelt für die Lagerung von biologischem Material wie Mikroorganismen, menschlichen und tierischen Zellen usw. in der gasförmigen Phase von flüssigem Stickstoff.
419.00 CHF - 636.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Röhrchen für Kryolagerung
Zertifizierung/Konformität CE, DIN EN 285
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Rund
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Graduierungen Gewindetyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Graduierungen Gewindetyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10238080
Unterlagen ansehen
BRAND™
114831
2 mL 47 mm 1,8 mL Außen
419.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10309910
Unterlagen ansehen
BRAND™
114845
5 mL 90 mm 4,6 mL intern
636.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit Außen- oder Innengewinde
  • Außengewinde enthält eine aufschraubbare Kappe mit Silikondichtung; Innengewinde enthält eine aufschraubbare Kappe mit Dichtungskonus
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Großer mattierter Beschriftungsbereich und farbige Verschlusseinsätze für einfache Identifikation der Proben
  • Temperaturstabil bis −196 °C und autoklavierbar bei 121 °C
  • Gemäß DIN EN 285, gekennzeichnet mit dem CE-Symbol gemäß IVD-Richtlinie 98/79 EG
  • Wird in Packungen von 1000 (10 Beutel mit je 100 Stück) geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen für Kryolagerung
Autoklavierbar
Polypropylen
1000
CE, DIN EN 285
Rund
Mattiertes Beschriftungsfeld
Schraubverschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Kryoröhrchen mit rundem Boden