Learn More
Thermo Scientific™ Rotoren für die mySPIN™ Mini-Zentrifugenserie
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
78.74 CHF - 103.52 CHF
Spezifikation
Material | Verstärkte Glasfaser |
---|---|
Typ | Festwinkelrotor |
Biocontainment | Nein |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. RZB | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. RZB | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15344194
|
Thermo Scientific™
75004062 |
6 x 1,5/2 ml | 2,000 x G | mySPIN 6 Minizentrifuge |
78.74 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15354194
|
Thermo Scientific™
75004063 |
16 x 0,2 ml | 2,000 x G | mySPIN 6 Minizentrifuge |
78.74 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15384194
|
Thermo Scientific™
75004084 |
32 x 0,2 ml | 9,800 x G | mySPIN 12 Minizentrifuge |
103.52 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15374194
|
Thermo Scientific™
75004083 |
12 x 1,5/2 ml | 9,800 x G | mySPIN 12 Minizentrifuge |
103.52 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
Spezifikation
Verstärkte Glasfaser | |
Festwinkelrotor | |
Nein |