Learn More
Thermo Scientific™ Rotoren für die mySPIN™ Mini-Zentrifugenserie
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 75004063
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15354194
  • 78.74 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 x 0.2 ml Rotor
Festwinkelrotor
2,000 x G
mySPIN 6 Minizentrifuge
Verstärkte Glasfaser
16 x 0,2 ml
6.000 U/min
Nein