Learn More
Thermo Scientific™ Rotoren für die mySPIN™ Mini-Zentrifugenserie
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
Marke: Thermo Scientific™ 75004062
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
Spezifikation
6 x 1.5/2.0 ml runder Rotor | |
Festwinkelrotor | |
2,000 x G | |
mySPIN 6 Minizentrifuge |
Verstärkte Glasfaser | |
6 x 1,5/2 ml | |
6.000 U/min | |
Nein |