Learn More
Thermo Scientific™ Rotoren für die mySPIN™ Mini-Zentrifugenserie
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
Marke: Thermo Scientific™ 75004084
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
Spezifikation
32 x 0.2 ml Rotor | |
Festwinkelrotor | |
9,800 x G | |
mySPIN 12 Minizentrifuge |
Verstärkte Glasfaser | |
32 x 0,2 ml | |
12.500 U/min | |
Nein |