Learn More
Thermo Scientific™ Rotoren für die mySPIN™ Mini-Zentrifugenserie
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 75004083
80.58 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15374194
  • 103.52 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zentrifugieren Sie 0.2 ml und 1.5/2.0 ml Röhrchen mit Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini-Zentrifugenrotoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 x 1.5/2.0 ml-Rotor
Festwinkelrotor
9,800 x G
mySPIN 12 Minizentrifuge
Verstärkte Glasfaser
12 x 1,5/2 ml
12.500 U/min
Nein