Learn More
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50
Hochgeschwindigkeitsrotoren für eine Vielzahl von Anwendungen mit Röhrchen von 5 bis 50 ml
1658.61 CHF - 5258.95 CHF
Spezifikation
Typ | Rotor |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. Geschwindigkeit | Max. RZB | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. Geschwindigkeit | Max. RZB | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15718379
|
Eppendorf™
5895130003 |
20 x 5 ml | 13,100 rpm | 20.913 x g | Eppendorf QuickLock™ Rotordeckel |
1691.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15758369
|
Eppendorf™
5895120008 |
4 x 750 mL | 4,700 rpm | 4,800 x g | Rundbecher |
3621.43 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15768369
|
Eppendorf™
5895121004 |
4 x 750 mL | 4,700 rpm | 4,800 x g | Ohne Behälter |
1658.61 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15633797
|
Eppendorf™
5895135005 |
48 x 2 ml | 13,700 rpm | 22.132 x g | Eppendorf QuickLock™ Rotordeckel |
1691.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15674614
|
Eppendorf™
5895150004 |
6 x 50 ml | 13,500 rpm | 20.130 x g | Rotordeckel |
2757.99 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15863212
|
Eppendorf™
5895200001 |
4 bis 750 ml | 4500 U/min | 4,347 x g | Universalbecher |
4300.13 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15873212
|
Eppendorf™
5895201008 |
4 bis 750 ml | 4500 U/min | 4,347 x g | Ohne Behälter |
1916.64 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
16202411
|
Eppendorf™
5895175007 |
6 x 250 mL | 10,100 rpm | 15,054 x g | Eppendorf QuickLock™ Rotordeckel |
5258.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Max. Drehzahl 20,130 × g (12,100 U/min) / 25,062 × g (13,500 U/min); max. Drehzahl: 20,913 x g (13,100 U/min)
- Eppendorf QuickLock Rotordeckel für eine schnelle Deckelverriegelung
- Aerosoldicht 2 für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben
- Eloxiertes Aluminium für hohe chemische Beständigkeit
- Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Rotor | |
Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R |