Learn More
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50
Hochgeschwindigkeitsrotoren für eine Vielzahl von Anwendungen mit Röhrchen von 5 bis 50 ml
Marke:  Eppendorf™ 5895175007
5045.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16202411
  • 5258.95 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Festwinkelrotor für 6 x 250 ml-Röhrchen
  • 12 verschiedene Adapter für eine Vielzahl von zusätzlichen Anwendungen
  • Max. Drehzahl 15,054 × g (10,100 U/min)
  • Eppendorf™ QuickLock™ Rotordeckel für eine schnelle Deckelverriegelung
  • Aerosoldicht für sichere Zentrifugation gefährlicher Proben
  • Geringes Gewicht von nur 5,450 g für stressfreies Arbeiten
  • Eloxiertes Aluminium für hohe chemische Beständigkeit
  • Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar, um das Kontaminationsrisiko zu verringern
  • Auf der Registerkarte 'Zusätzliche Informationen' finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Adapter
  • Für den Betrieb dieses Rotors ist ein Software-Update für frühere Zentrifugen erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Eppendorf-Organisation oder Ihrem Händler vor Ort
  • Aerosoldichtheit geprüft durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien
  • Maximaler 80 % des maximalen Füllvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor
15,054 x g
Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R
6
6 x 250 mL
10,100 rpm
Eppendorf QuickLock™ Rotordeckel
FA-6x250, Aerosol-tight
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50 > Fassungsvermögen:6 x 250 ml