Learn More
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50
Hochgeschwindigkeitsrotoren für eine Vielzahl von Anwendungen mit Röhrchen von 5 bis 50 ml
Marke:  Eppendorf™ 5895135005
1666.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15633797
  • 1691.74 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Drehzahl 20,130 × g (12,100 U/min) / 25,062 × g (13,500 U/min); max. Drehzahl: 20,913 x g (13,100 U/min)
  • Eppendorf QuickLock Rotordeckel für eine schnelle Deckelverriegelung
  • Aerosoldicht 2 für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben
  • Eloxiertes Aluminium für hohe chemische Beständigkeit
  • Rotor, Deckel und Adapter sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FA-48x2,aerosoldicht - enthält Eppendorf QuickLock™ Rotordeckel
Rotor
22.132 x g
Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R
Eloxiertes Aluminium
48 x 2 ml
13,700 rpm
Eppendorf QuickLock™ Rotordeckel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50 > Einschließlich aerosoldichtem Eppendorf QuickLock Rotordeckel