Learn More
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50
Hochgeschwindigkeitsrotoren für eine Vielzahl von Anwendungen mit Röhrchen von 5 bis 50 ml
Marke: Eppendorf™ 5895200001
4227.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24378" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochleistungsausschwingrotor
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen, Kolben und Platten
- Das universelle Behälter-Design eignet sich für Platten und Röhrchen
- Universaladapter für selektive Plattenformate und konische Röhrchen
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
- Erfordert Becher und Adapter für Röhrchen und Kolben von 4 ml bis 750 ml und Platten
Spezifikation
S-4xUniversal – mit Universalbechern | |
4 bis 750 ml | |
4500 U/min | |
Universalbecher |
Rotor | |
4,347 x g | |
Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R | |
4 |