Learn More
Eppendorf™ Rotordeckel
Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren entwickelt
Marke:  Eppendorf™ 5490004302
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10496132
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatz-Rotordeckel
  • Aerosoldichte Deckel und Aluminiumdeckel erhältlich
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotornr.
Aluminium
FA–45-30-11
Nicht aerosoldicht
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotordeckel > Für FA-45-30-11