Learn More
Clifton™ NE5-28D Modell Schüttelwasserbad
Verfügt über eine präzise PID-Regelung, die die gleichzeitige Beobachtung der Soll- und Isttemperatur ermöglicht. Nickel Electro™ Clifton™ Schüttelwasserbad mit automatischer Tuning-Option, mit der das Bad mehr über Ihre Anwendungen, Umgebung und Temperaturen erfahren kann. Ein versenkter Edelstahleinsatz kann zum Abstellen von Kolben vor und nach dem Eintauchen verwendet werden.
Marke: Clifton NE5-28D
2051.23 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die präzise PID-Regelung ermöglicht die gleichzeitige Beobachtung der Soll- und Isttemperatur.
- Mit der automatischen Tuning-Option kann das Bad mehr über Ihre Anwendungen, Umgebung und Temperaturen erfahren.
- Hochpräziser PT100-Sensor, der direkt in das Bad eingetaucht ist.
- Das Schüttelsystem ist geräuscharm in der Anwendung und kann durch Entfernen des Rollwagens als Standardbad im Labor verwendet werden. Der Schüttlerwagen ist sehr stabil im Einsatz, mit einem abnehmbaren, perforierten Regal, im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Schüttlerbädern, bei denen der gesamte Schüttlerwagen zum Be- und Entladen entfernt werden muss.
- Ein versenkter Edelstahleinsatz kann zum Abstellen von Kolben vor und nach dem Eintauchen verwendet werden.
- Aus einem hochwertigen korrosionsbeständigen Edelstahltank mit einer hellen, sauberen Oberfläche in einem langlebigen, lackierten Außengehäuse.
- Lackierte Oberflächen verfügen über eine antibakterielle Oberfläche, eine hygienische Beschichtung, die das Bakterienwachstum aktiv hemmt und eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
- Die Heizelemente sind unter dem Tank verborgen und bieten einen störungsfreien Arbeitsbereich, der leicht zu reinigen ist. Die Heizfläche deckt den an der Unterseite befindlichen Boden des Tanks ab und ermöglicht dank der geringen Masse eine schnelle Energieübertragung, schnellere Aufheizzeiten und eine Senkung des Energieverbrauchs mit verbesserter Temperaturgleichmäßigkeit.
- LED-Anzeige der gemessenen Temperaturen in Echtzeit, Verstellung der Werte in Schrittweite von ±0.1 °C, Verwendung einer PID-Temperaturregelung für akkurate Einstellung
- Die Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.
Spezifikation
28 l | |
Schüttelwasserbad | |
NE5-28D | |
±0,1 °C | |
715 mm | |
290 mm | |
300 mm | |
230 V | |
50/60 Hz |
5°C bis 99°C | |
LED | |
±0,1 °C | |
3 Jahre | |
500 mm | |
200 mm | |
230 V 50/60 Hz 1000 W | |
1000 W |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%