Learn More
Merck Monitore für 37 mm-Aerosol
Für die Partikelanalyse von Aerosolen
Marke: Merck MAWP037A0
Beschreibung
Das dreiteilige Design hält den Filter in seiner Position, wenn der obere Abschnitt für die offene Aerosolprobenahme entfernt wird.Der ABC-Wert (Average Background Particle Count) ist auf jedem Monitorpaket vermerkt.
- Vormontiert mit eingebauten Filtern
- Erhältlich mit gewichtsangepassten Membranen
Anwendungen:
Aerosolanalysemonitore sind mit 0,45 µm und 0,8 µm Zelluloseestermebranen erhältlich. Abgestimmte Gewichtsmonitore enthalten zwei Filter, deren Gewicht auf 0,1 mg abgestimmt ist. So entfällt das Vorwiegen von Testfiltern in der gravimetrischen Analyse.
Bestellinformation
Die Monitortasche ist auch separat erhältlich und kann mit einer Membran Ihrer Wahl verwendet werden. Sie wird mit oder ohne Stützring geliefert.
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
9 cm2 | |
AAWP | |
Aerosolmonitor, mit Pad | |
3,7 cm |
Luer-Slip-Buchse | |
0.8μm | |
Mikroskopische Partikelanalyse und Probenahme, Umweltüberwachung | |
Asbest, Spurenmetalle, Blei, Bleiverbindungen, Kupfer, Feinstaubgase, Schwefeldioxid, Arsen | |
1,4 in. | |
3,7 cm |