Learn More
ROS Antibody (ROS1/7999R), DyLight 550, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20740R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
ROS | |
Monoclonal | |
DyLight 550 | |
proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS | |
Recombinant fragment corresponding to cytoplasmic domain of human ROS protein | |
0.1 mL | |
Protein Kinase | |
6098 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
ROS1/7999R | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ROS Antibody (ROS1/7999R), DyLight 550, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 550
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur