Learn More
SP Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Designed for use with automated liquid handling equipment
393.00 CHF - 725.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für automatische Liquid-Handling-Geräte |
Produkttyp | Pipettenspitzen für Robotersysteme |
Produktcode | Marke | Leitfähigkeit | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Leitfähigkeit | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17224984
|
SP Bel-Art™
F37860-3005 |
Ja | 50 μl | Hamilton™ STAR™, STARlet und NIMBUS™ | Kohlenstoff-gefülltes Polypropylen | ||||
17234984
|
SP Bel-Art™
F37860-3100 |
Ja | 1000 μl | Hamilton™ STAR™, STARlet und NIMBUS™ | Kohlenstoff-gefülltes Polypropylen |
525.00 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17284974
|
SP Bel-Art™
F37860-1005 |
Nein | 50 μl | Hamilton STAR, STARlet und NIMBUS | Polypropylen | ||||
17294974
|
SP Bel-Art™
F37860-1100 |
Nein | 1000 μl | Hamilton™ STAR™, STARlet und NIMBUS™ | Polypropylen | ||||
17244984
|
SP Bel-Art™
F37860-4005 |
Ja | 50 μl | Tecan™ Genesis Freedom™, Freedom EVO™ und Miniprep mit LiHa | Kohlenstoff-gefülltes Polypropylen | ||||
17254984
|
SP Bel-Art™
F37860-4100 |
Ja | 1000 μl | Tecan™ Genesis Freedom™, Freedom EVO™ und Miniprep mit LiHa | Kohlenstoff-gefülltes Polypropylen | ||||
17204984
|
SP Bel-Art™
F37860-2005 |
Nein | 50 μl | Tecan™ Genesis Freedom™, Freedom EVO™ und Miniprep mit LiHa | Polypropylen | ||||
17214984
|
SP Bel-Art™
F37860-2100 |
Nein | 1000 μl | Tecan Genesis Freedom, Freedom EVO und Miniprep mit LiHa | Polypropylen | ||||
Beschreibung
- Sterile, disposable, filtered pipette tips can be used in robotic systems
- Filtered to prevent contamination of pipette arm
- Conductive tip models detect liquid level when pipetting conductive liquids
- Ensures repeatable volume accuracy
- DNase, RNase, pyrogen free, manufactured in Class 8 clean room
- CE marked
Spezifikation
Gefiltert | |
CE-Kennzeichnung | |
Pipettenspitzen für Robotersysteme |
Steril | |
Für automatische Liquid-Handling-Geräte | |
Ja |