Learn More
SP Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Designed for use with automated liquid handling equipment
Marke:  SP Bel-Art™ F37860-4005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17244984
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile, Einweg-Pipettenspitzen mit Filter können in Robotersystemen verwendet werden
    • Mit Filter, um eine Kontamination des Pipettenarms zu verhindern
  • Modelle mit leitfähigen Spitzen erkennen den Flüssigkeitsstand beim Pipettieren leitfähiger Flüssigkeiten
    • Gewährleistet reproduzierbare Volumengenauigkeit
  • DNase-, RNase- und pyrogenfrei, hergestellt in einem Reinraum der Klasse 8
  • CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
50 μl
Steril
Für automatische Liquid-Handling-Geräte
2304
Ja
Tecan™ Genesis Freedom™, Freedom EVO™ und Miniprep mit LiHa
Gefiltert
CE-Kennzeichnung
24 Gestelle × 96 Spitzen
Pipettenspitzen für Robotersysteme
Ja
Kohlenstoff-gefülltes Polypropylen