Learn More
SP Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Designed for use with automated liquid handling equipment
Marke:  SP Bel-Art™ F37860-3100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17234984
  • 525.00 CHF / 16 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sterile, Einweg-Pipettenspitzen mit Filter können in Robotersystemen verwendet werden
    • Mit Filter, um eine Kontamination des Pipettenarms zu verhindern
  • Modelle mit leitfähigen Spitzen erkennen den Flüssigkeitsstand beim Pipettieren leitfähiger Flüssigkeiten
    • Gewährleistet reproduzierbare Volumengenauigkeit
  • DNase-, RNase- und pyrogenfrei, hergestellt in einem Reinraum der Klasse 8
  • CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
1000 μl
Steril
Für automatische Liquid-Handling-Geräte
Pipettenspitzen für Robotersysteme
Ja
Kohlenstoff-gefülltes Polypropylen
Gefiltert
CE-Kennzeichnung
16 Gestelle × 96 Spitzen
Ja
Hamilton™ STAR™, STARlet und NIMBUS™