Learn More
SP Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Designed for use with automated liquid handling equipment
Marke: SP Bel-Art™ F37860-1005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile, Einweg-Pipettenspitzen mit Filter können in Robotersystemen verwendet werden
- Mit Filter, um eine Kontamination des Pipettenarms zu verhindern
- Modelle mit leitfähigen Spitzen erkennen den Flüssigkeitsstand beim Pipettieren leitfähiger Flüssigkeiten
- Gewährleistet reproduzierbare Volumengenauigkeit
- DNase-, RNase- und pyrogenfrei, hergestellt in einem Reinraum der Klasse 8
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
50 μl | |
Steril | |
CE-Kennzeichnung | |
24 Gestelle × 96 Spitzen | |
Pipettenspitzen für Robotersysteme | |
Ja | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
Für automatische Liquid-Handling-Geräte | |
2304 | |
Nein | |
Hamilton STAR, STARlet und NIMBUS |