Learn More
Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips
Designed for use with automated liquid handling equipment
Marke: Bel-Art™ F37860-1100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile, Einweg-Pipettenspitzen mit Filter können in Robotersystemen verwendet werden
- Mit Filter, um eine Kontamination des Pipettenarms zu verhindern
- Modelle mit leitfähigen Spitzen erkennen den Flüssigkeitsstand beim Pipettieren leitfähiger Flüssigkeiten
- Gewährleistet reproduzierbare Volumengenauigkeit
- DNase-, RNase- und pyrogenfrei, hergestellt in einem Reinraum der Klasse 8
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
1000 μl | |
Steril | |
Not Autoclavable | |
Für automatische Liquid-Handling-Geräte | |
Standard | |
1536 | |
Nein | |
Hamilton™ STAR™, STARlet und NIMBUS™ | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
klar | |
CE-Kennzeichnung | |
Box | |
16 Gestelle × 96 Spitzen | |
Pipettenspitzen für Robotersysteme | |
Ja | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Robotic Sterile Pipette Tips > Für: Hamilton, Volumen: 100 μl, nicht leitfähig, Material: Transparentes Polypropylen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur