Learn More
Emma Safety Footwear Ringo XD Sicherheitsschuhe
Ein vielseitiger Schuh mit abwischbaren Aufsätzen und einer leicht zu reinigenden Sohle. Beliebt bei Menschen, die in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie arbeiten. Eine innere Zehenkappe sorgt für sicheren Schutz vor herabfallenden Gegenständen und unvorhergesehenen Gefahren.
Marke:  Emma Safety Footwear MM73156044
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13266564
  • 130.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
Ringo XD
Leder
44
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Ringo XD Sicherheitsschuhe > Größe: 44