Learn More
WTW™ SenTix™ Micro 900 pH-Elektrode
Die WTW™ SenTix™ Micro 900 pH-Elektrode ist für die drahtlose pH-Wertmessung von IDS in kleinen Gefäßvolumen vorgesehen.
Marke: WTW™ 103765
532.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Mikro-pH-Elektrode mit 5 mm Schaftdurchmesser und Integrierter Temperatursonde
- Für die drahtlose pH-Wertmessung von IDS in kleinen Gefäßen
- Sichere Messwerte über die Signalverarbeitung im eigentlichen Sensor
- Einfacher Elektrodenaustausch dank der im Sensor gespeicherten Kalibrierdaten
- Überwachung der Sensorqualität durch QSC-Funktion
Spezifikation
Platinmembran | |
0 bis 14 | |
Mikro-pH-Elektrode | |
KCl 3 mol/l Ag+-frei | |
65/130 mm |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
pH-Wertmessung in kleinen Gefäßen | |
SenTix™ Micro 900-P mit Steckkopf für AS/IDS-x-Kabel oder Drahtlos-Module IDS WLM-S | |
12 mm (oben), 5 mm (unten) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ SenTix™ Micro 900 pH-Elektrode > pH-Wertmessung in kleinen Gefäßen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur