Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe
Bedruckte oder einfache Ausführungen
Marke:  Fisherbrand™ 01-826-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13489566
  • 53.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in bedruckter oder einfacher Form
  • Maximaltemperatur, 140 °C (285 °F); zur Verwendung bei 134 °C (274 °F)
  • 2 mm stark
  • Mit autoklavierbaren, elastischen Dampfbelüftungsverschlüssen
Compliance
Der Stil der aufgedruckten Grafiken entspricht der OSHA™ Norm 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Spezifikation
OSHA, 29 CFR1910.1030
1 bis 2 gal.
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
20 cm
8 in.
2 mil
140°C
Elastisch
Clear
30 cm
Autoklavierbar
12 in.
Polypropylen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel für biologische Gefahrstoffe > Clear; Plain; Size: 8 x 12 in.