Learn More
Haldenwanger™ CRUCIBLE SQUAT FORM ALUMINA CERAMIC 56MM HEIGHT
Marke:  Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*B/4
Artikelnummer. 12368835
  • 175.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
30mm
1750 °C
66mm
Tiegel
Aluminiumoxid-Keramik
100 ml
56mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ CRUCIBLE SQUAT FORM ALUMINA CERAMIC 56MM HEIGHT > Kapazität: 100 ml