Learn More
RETSCH Mahlkugeln für Schwingmühlen
Mahlkugeln aus Edelstahl für den Einsatz in Schwingmühlen
4.37 CHF - 15.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugel
Material 84.5 % Fe, 13 % Cr, Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Steigerung des Misch- und Mahlgrads
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10752531
Unterlagen ansehen
RETSCH
05.368.0036
0.35 in. 0.9 cm MM 200 Schwingmühle N/A N/A N/A
10458722
Unterlagen ansehen
RETSCH
05.368.0037
0,47 in. 1,2 cm MM 200 Schwingmühle
4.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10777821
Unterlagen ansehen
RETSCH
05.368.0062
0,78 in. 2 cm MM 200, 301 Schwingmühle, S 100 Zentrifugalkugelmühle und PM 400 Planetenkugelmühle
15.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Zusammensetzung liegt bei ungefähr 84.5 % Fe und 13 % Cr.
  • Die ungefähre Dichte beträgt 7700 kg/m3
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugel
84.5 % Fe, 13 % Cr, Edelstahl
Ideal zur Steigerung des Misch- und Mahlgrads
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Mahlkugeln für Schwingmühlen