Learn More
RETSCH Mahlkugeln für Schwingmühlen
Mahlkugeln aus Edelstahl für den Einsatz in Schwingmühlen
Marke: RETSCH 05.368.0062
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Zusammensetzung liegt bei ungefähr 84.5 % Fe und 13 % Cr.
- Die ungefähre Dichte beträgt 7700 kg/m3
Spezifikation
Mahlkörper | |
0,78 in. | |
Ideal zur Steigerung des Misch- und Mahlgrads |
84.5 % Fe, 13 % Cr, Edelstahl | |
2 cm | |
MM 200, 301 Schwingmühle, S 100 Zentrifugalkugelmühle und PM 400 Planetenkugelmühle |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Mahlkugeln für Schwingmühlen > 20 mm Durchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur