Learn More
RETSCH Mahlkugeln für Schwingmühlen
Mahlkugeln aus Edelstahl für den Einsatz in Schwingmühlen
Marke:  RETSCH 05.368.0036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10752531
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Zusammensetzung liegt bei ungefähr 84.5 % Fe und 13 % Cr.
  • Die ungefähre Dichte beträgt 7700 kg/m3
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugel
0.35 in.
Ideal zur Steigerung des Misch- und Mahlgrads
84.5 % Fe, 13 % Cr, Edelstahl
0.9 cm
MM 200 Schwingmühle
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Mahlkugeln für Schwingmühlen > 9 mm Dia.