Learn More
RETSCH Mahlkugeln für Schwingmühlen
Mahlkugeln aus Edelstahl für den Einsatz in Schwingmühlen
Marke:  RETSCH 05.368.0037
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10458722
  • 4.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
  • Die Zusammensetzung liegt bei ungefähr 84.5 % Fe und 13 % Cr.
  • Die ungefähre Dichte beträgt 7700 kg/m3
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkörper
0,47 in.
Ideal zur Steigerung des Misch- und Mahlgrads
84.5 % Fe, 13 % Cr, Edelstahl
1,2 cm
MM 200 Schwingmühle
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Mahlkugeln für Schwingmühlen > 12 mm Durchm.