Learn More
Eppendorf Research plus™ Pipetten mit einstellbarem variablem Volumen: Einkanal
GREENER_CHOICE
Diese ultraleichten und vollständig autoklavierbaren Pipetten passen sich an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen an. Eppendorf™ Research plus™ Pipetten mit variablem Volumen verfügen über einen federbelasteten Spitzenkonus, eine sekundäre Einstellungsoption und eine verbesserte Volumenanzeige.
363.45 CHF - 368.17 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Research™ Plus™
Typ Einkanalpipetten mit einstellbarem Volumen
Display Digital
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15793439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000071
0,5 bis 5 ml Violett
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15763439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000047
10 bis 100 μl Gelb
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15733439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000012
0.1 bis 2.5 μl Dunkelgrau
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15783439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000063
100 bis 1000 μl Blau
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15773439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000055
20 bis 200 μl Gelb
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15753439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000039
2 bis 20 μl Gelb
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15703449
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000080
1 bis 10 ml Türkise Taste
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15713449
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000098
2 bis 20 μl Hellgrau
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15743439
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000020
0,5 bis 10 μl Mittelgrau
363.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15723449
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000101
30 bis 300 μl Orange
368.17 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16262391
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf
3123000144
0,25 bis 2,5 ml Rot
363.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Volumeneinstellung ermöglicht das Erreichen des gewünschten Volumens mit wenigen schnellen Drehungen.
  • Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
  • 4-stellige, vergrößerte Volumenanzeige
  • Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen
  • Verwendet das bewährte PhysioCare Concept™ zur Reduzierung der Belastung von Hand und Arm bei der Pipettierung, hält das Gleichgewicht und minimiert die Belastung des Anwenders
  • Durch den Schnellverschluss ist der Unterteil besonders leicht abnehmbar und wartungsfreundlich (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten).
  • Federbelasteter Spitzenkonus für festen Sitz der Spitze (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten)
  • Kann ohne Demontage autoklaviert werden
Anwendungen
  • Pipettierung von Flüssigkeiten
  • Mischen von Flüssigkeiten
  • Befüllung von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen
  • Phasenextraktion sowie Entfernung von Überständen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Research™ Plus™
Digital
1
Einkanalpipetten mit einstellbarem Volumen
Ergonomisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf Research plus™ Pipetten mit einstellbarem variablem Volumen: Einkanal