Learn More
Eppendorf Research plus™ Pipetten mit einstellbarem variablem Volumen: Einkanal
Diese ultraleichten und vollständig autoklavierbaren Pipetten passen sich an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen an. Eppendorf™ Research plus™ Pipetten mit variablem Volumen verfügen über einen federbelasteten Spitzenkonus, eine sekundäre Einstellungsoption und eine verbesserte Volumenanzeige.
Marke: Eppendorf 3123000144
343.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Luftpolsterpipette für akkurates Pipettieren wässriger Lösungen
- Überzeugen Sie sich vom Unterschied in Gewicht und Kraftaufwand beim Pipettieren: die ultraleichte mechanische Pipette wurde entsprechend der strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und reduziert die Belastung von Händen und Armen
- Verfederter Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1 mL) für minimale Aufsteckkräfte hilft Belastungen zu reduzieren
- Beim Abwerfen der Spitzen entstehen mit der Eppendorf Research plus Abwurfkräfte, die so niedrig sein können, dass 3,6 N nicht übertroffen werden
- Für präzisere Ergebnisse beim Pipettieren von schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder bei besonderen Umgebungsbedingungen passen Sie Ihre Pipette innerhalb von Sekunden an die Bedingungen an. Danach kann ohne Kalibrierung zur Werksjustierung zurückgekehrt werden
- Autoklavieren Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen die ganze Pipette oder nur das Unterteil zur Gewährleistung einer optimalen Dekontamination.
- Freuen Sie sich über herausragende Flexibilität und wählen Sie zwischen Einkanalpipetten mit fixem oder variablem Volumen sowie 8-, 12-, 16- und 24-Kanal-Pipetten
Spezifikation
Keine | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf™ Forschung™ Plus™ | |
Research™ Plus™ | |
0,25 bis 2,5 ml | |
Ergonomisch |
Nein | |
Rot | |
1 | |
Einkanalpipetten mit einstellbarem Volumen | |
Digital | |
epT.I.P.S.™ Probenbeutel mit 10 Pipettenspitzen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30