Learn More
Eppendorf Research plus™ Pipetten mit einstellbarem variablem Volumen: Einkanal
Diese ultraleichten und vollständig autoklavierbaren Pipetten passen sich an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen an. Eppendorf™ Research plus™ Pipetten mit variablem Volumen verfügen über einen federbelasteten Spitzenkonus, eine sekundäre Einstellungsoption und eine verbesserte Volumenanzeige.
Marke: Eppendorf 3123000055
343.99 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Volumeneinstellung ermöglicht das Erreichen des gewünschten Volumens mit wenigen schnellen Drehungen.
- Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
- 4-stellige, vergrößerte Volumenanzeige
- Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen
- Verwendet das bewährte PhysioCare Concept™ zur Reduzierung der Belastung von Hand und Arm bei der Pipettierung, hält das Gleichgewicht und minimiert die Belastung des Anwenders
- Durch den Schnellverschluss ist der Unterteil besonders leicht abnehmbar und wartungsfreundlich (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten).
- Federbelasteter Spitzenkonus für festen Sitz der Spitze (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten)
- Kann ohne Demontage autoklaviert werden
- Pipettierung von Flüssigkeiten
- Mischen von Flüssigkeiten
- Befüllung von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen
- Phasenextraktion sowie Entfernung von Überständen
Spezifikation
±2.5 %, ±1 %, ±0.6 % | |
Autoklavierbar | |
200 μl-Pipettenspitze | |
Research™ Plus™ | |
20 bis 200 μl | |
Ergonomisch | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen |
200 μl-Pipettenspitzen, 53mm L | |
Gelb | |
1 | |
Einkanalpipetten mit einstellbarem Volumen | |
Digital | |
200 μl-Pipettenspitze | |
20, 100, 200 μl |