Learn More
Eppendorf Research plus™ Pipetten mit einstellbarem variablem Volumen: Einkanal
GREENER_CHOICE
Diese ultraleichten und vollständig autoklavierbaren Pipetten passen sich an spezifische Flüssigkeiten oder andere äußere Bedingungen an. Eppendorf™ Research plus™ Pipetten mit variablem Volumen verfügen über einen federbelasteten Spitzenkonus, eine sekundäre Einstellungsoption und eine verbesserte Volumenanzeige.
Marke:  Eppendorf 3123000047
343.99 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15763439
  • 363.45 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Volumeneinstellung ermöglicht das Erreichen des gewünschten Volumens mit wenigen schnellen Drehungen.
  • Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
  • 4-stellige, vergrößerte Volumenanzeige
  • Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen
  • Verwendet das bewährte PhysioCare Concept™ zur Reduzierung der Belastung von Hand und Arm bei der Pipettierung, hält das Gleichgewicht und minimiert die Belastung des Anwenders
  • Durch den Schnellverschluss ist der Unterteil besonders leicht abnehmbar und wartungsfreundlich (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten).
  • Federbelasteter Spitzenkonus für festen Sitz der Spitze (nicht verfügbar für 5 und 10 ml-Pipetten)
  • Kann ohne Demontage autoklaviert werden
Anwendungen
  • Pipettierung von Flüssigkeiten
  • Mischen von Flüssigkeiten
  • Befüllung von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen
  • Phasenextraktion sowie Entfernung von Überständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±3 %, ±1 %, ±0.8 %
Autoklavierbar
200 μl-Pipettenspitze
Research™ Plus™
10 bis 100 μl
Ergonomisch
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Pipettenspitzen
200 μl-Pipettenspitze, 53mm L
Gelb
1
Einkanalpipetten mit einstellbarem Volumen
Digital
200 μl-Pipettenspitze
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf Research plus™ Pipetten mit einstellbarem variablem Volumen: Einkanal > Volumenbereich: 10 bis 100 μl