Learn More
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
89.73 CHF - 157.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11496417
|
Grant Instruments™
AQL12 |
Modell SAP12, JBN12, JBA12 und SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus Wasserbad |
138.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11406427
|
Grant Instruments™
AQL26 |
26 l-Tanks |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11486417
|
Grant Instruments™
AQL5 |
5 l-Tanks |
139.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11476417
|
Grant Instruments™
AQL2 |
2 l-Tanks | N/A | |||||||
Beschreibung
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Der durchsichtige Giebeldeckel leitet das Kondenswasser von den eingetauchten Gefäßen weg.
- Zur Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Serie Sub Aqua Pro
Spezifikation
Giebel | |
Polycarbonat |