Learn More
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
Marke:  Grant Instruments™ AQL26
147.64 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11406427
  • 157.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Der durchsichtige Giebeldeckel leitet das Kondenswasser von den eingetauchten Gefäßen weg.
  • Zur Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Serie Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Giebel
26 l-Tanks
Polycarbonat
Name des Produkts
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent > Für 26 l-Tanks