Learn More
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
Marke: Grant Instruments™ AQL5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Der durchsichtige Giebeldeckel leitet das Kondenswasser von den eingetauchten Gefäßen weg.
- Zur Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Serie Sub Aqua Pro
Spezifikation
Giebel | |
5 l-Tanks | |
Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent > Für 5 l-Tanks
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur