Learn More
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
Marke:  Grant Instruments™ AQL12
117.62 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11496417
  • 138.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leitet Kondensation von eingetauchten Gefäßen weg, vermeidet Kontamination, reduziert Verdunstung und spart Energie.
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Der durchsichtige Giebeldeckel leitet das Kondenswasser von den eingetauchten Gefäßen weg.
  • Zur Verwendung mit ungerührten Wasserbädern der Serie Sub Aqua Pro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Giebel
Modell SAP12, JBN12, JBA12 und SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus Wasserbad
Wird verwendet, um Kontamination zu vermeiden, Verdunstung zu reduzieren und Energie zu sparen
Polycarbonat
Name des Produkts
Grant Instruments™ Giebelhaube aus Polycarbonat, transparent > Fassungsvermögen: 12 l; Für 12 l-Tanks