Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese starken Kationenaustauschsäulen für die hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten.
Marke:  Thermo Scientific™ 075603
987.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11342083
  • 992.48 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC-Säulen für die hochauflösende, hocheffiziente Analyse monoklonaler Antikörper (mAbs) und zugehöriger Varianten. Das einzigartige, nicht poröse, pellikulare Harz bietet die Auflösungsleistung zur Trennung von mAb-Varianten, die sich nur durch einen geladenen Rest unterscheiden. Eine hydrophile Schicht umgibt die Polymer-Beads und eliminiert hydrophobe Wechselwirkungen mit dem Harz, wodurch sehr effiziente Peaks erzielt werden. Eine firmeneigene gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-Selektivitätskontrolle für Trennungen mit hoher Auflösung.
Herausragende Leistung bei der Analyse von mAb-Varianten
  • Außergewöhnlich hohe Auflösung für mAb-Varianten
  • Ideal für die Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von mAbs
  • Gut geeignet für Stabilitätsuntersuchungen, die Entwicklung therapeutischer Methoden mit mAbs und durchsatzstarkes Screening
  •  Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
  • Erfüllt die gesetzlichen Auflagen für die Charakterisierung von Biopharmazeutika
In verschiedenen Größen erhältlich
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3, 5 und 10 μm im Standard- und UHPLC-Format
  • Säulen mit kleinerer Partikelgröße ermöglichen dieselbe Auflösung wie die 10-μm-Säulen, jedoch mit wesentlich kürzerer Analysezeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,2 bis 2,0 ml/min
207 bar (3000 psi)
2 bis 12
50 % Acetonitril
Sulfonat
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
4 mm
50 mm
10 μm
Nicht porös
Raumtemperatur bis 60 °C
MAbPac
Ionenaustausch
Analysesäule
Responsibly packaged
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 HPLC-Säulen > Länge: 50 mm; ID: 4 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.