Learn More
Thermo Scientific™ A-621 Festwinkelrotor
Der Thermo Scientific™ A-621 6 Festwinkelrotor eignet sich besonders gut für Anwendungen mit großem Volumen.
Marke:  Thermo Scientific™ 11876
25728.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12121650
  • 25728.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ A-621 Festwinkelrotor eignet sich besonders gut für Anwendungen mit großem Volumen.
Spezifikationen:
  • Festwinkelrotor (23°) aus Aluminium
  • Kapazität: 6 × 250 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 21.000 U/min/66.993 × g
  • K-Faktor: 751
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultra Zentrifugenserie
Empfohlen für:
Pelletierung mit großem Volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A-621 Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
66.993 × g
136 mm
751
61 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
42.536 × g
Aluminium
6 x 250 ml
21.000 U/min
36,7 mm
153 mm
30,1 lb. (13,6 kg)
23°
18.078 × g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ A-621 Festwinkelrotor > A-621 Festwinkelrotor