Learn More
Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit
Macht die Inkubation überflüssig und liefert eine schnellere Lösung für die Streptokokken-Gruppierung als traditionelle Enzym-basierte Extraktionsverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0709M
44.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12866343
  • 45.65 CHF / 60 Tests
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das PathoDxtra™ Strep Grouping Reagenzienset ist ein Satz von Komponenten für die Verwendung mit ausgewählten, separat zu erwerbenden PathoDxtra Strep Grouping Latex-Reagenzien für die serologische Identifizierung von Streptokokken der Lancefield-Gruppen A, B, C, D, F und G auf Primärkulturplatten. Die darin enthaltenen Materialien sind für die schnelle Differenzierung von Streptokokken in der in-vitro-Diagnostik vorgesehen.
  • Verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe — sofortige Säureextraktion ohne Inkubation oder Rekonstitution
  • Zeitsparend — ein einfaches, schnelles Verfahren sorgt für leicht ablesbare Ergebnisse
  • Kostengünstig — erkennt alle klinisch wichtigen Streptokokken-Gruppen, einschließlich Gruppe D; keine zusätzlichen Reagenzien erforderlich
  • Flexibel — verschiedene Packungsvarianten für den jeweiligen Testbedarf
Im Lieferumfang enthalten:
PathoDxtra Satz für die Streptokokken-Serogruppierung (Art.- Nr. DR0700M): Je 3 ml Latexreagenz A, B, C, D, F und G; 2,8 ml polyvalente Positivkontrolle; Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; Rührstäbchen; Einweg-Reaktionskarten
PathoDxtra Extraktionsreagenzien-Set (Art.- Nr. DR0709M): Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; zur Verwendung mit dem PathoDxtra Kit für die Streptokokken-Serogruppierung
PathoDxtra Reagenzsatz für die Streptokokken-Serogruppierung (Art.- Nr. DR0710M): Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; Rührstäbchen, Einweg-Reaktionskarten; Zur Verwendung mit ausgewählten, separat erhältlichen PathoDxtra Latexreagenzien zur Streptokokken-Serogruppierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Positiv
Beta-hämolytische Streptokokken
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
Polyvalent
1 Set
PathoDxtra Extraktionsreagenzien
Reagenzien für Streptokokken-Tests
Extraktionsreagenz 1, 4 ml; Extraktionsreagenz 2, 4 ml; Extraktionsreagenz 3, 2 x 10 ml; Für die Verwendung mit dem PathoDxtra Strep-Gruppierungskit
Gruppe A, B, C, D, F und G
Dokumentation
Instructions
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6197390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberDR0709M
Chargennummer6186240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberDR0709M
Chargennummer6173310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog NumberDR0709M
Chargennummer6172169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberDR0709M
Chargennummer6120738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberDR0709M
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit > PathoDxtra Extraktionsreagenzien; 1 Satz
Schnelle Streptokokken-Gruppierungstests funktionieren am besten mit Referenzmethoden, wenn nur Streptokokken getestet werden, die Β-hämolysierend auf Schafblutagar sind. 1, 2, 3, 4