Learn More
Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit
Macht die Inkubation überflüssig und liefert eine schnellere Lösung für die Streptokokken-Gruppierung als traditionelle Enzym-basierte Extraktionsverfahren.
31.60 CHF - 459.68 CHF
Spezifikation
Kontrollsets Positiv
Nachweisbare Analyten Beta-hämolytische Streptokokken
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
Material Polyvalent
Organismengruppe Gruppe A, B, C, D, F und G
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12806333
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0704G
PathoDxtra Strep Group D Latex 60 Tests
102.00 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12846333
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0705G
PathoDxtra Strep Group F Latex 60 Tests
102.00 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12846323
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0701G
PathoDxtra Strep Group A Latex 60 Tests
102.00 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12836353
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0710M
PathoDxtra Reagenzsatz für die Streptokokken-Serogruppierung (Herst.- 1 Set
118.00 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12896333
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0707G
Polyvalente Positivkontrolle 2,8 mL
31.60 CHF
3 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12876323
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0702G
PathoDxtra Strep Group B Latex 60 Tests
142.00 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12886333
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0706G
PathoDxtra Strep Group G Latex 60 Tests
113.00 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12866343
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0709M
PathoDxtra Extraktionsreagenzien 1 Set
45.65 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13206059
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0700M
PathoDxtra™ Strep-Gruppierungskit 60 Tests/Kit
459.68 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12806373
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0720G
• Einweg-IR-Karten 50 Karten
46.15 CHF
50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12886323
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
DR0703G
PathoDxtra Strep Group C Latex 60 Tests
102.00 CHF
60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Das PathoDxtra™ Strep Grouping Reagenzienset ist ein Satz von Komponenten für die Verwendung mit ausgewählten, separat zu erwerbenden PathoDxtra Strep Grouping Latex-Reagenzien für die serologische Identifizierung von Streptokokken der Lancefield-Gruppen A, B, C, D, F und G auf Primärkulturplatten. Die darin enthaltenen Materialien sind für die schnelle Differenzierung von Streptokokken in der in-vitro-Diagnostik vorgesehen.
  • Verbessert die Effizienz der Arbeitsabläufe—sofortige Säureextraktion ohne Inkubation oder Rekonstitution
  • Zeitsparend—ein einfaches, schnelles Verfahren sorgt für leicht ablesbare Ergebnisse
  • Kostengünstig—erkennt alle klinisch wichtigen Streptokokken-Serogruppen, einschließlich Gruppe D; keine zusätzlichen Reagenzien erforderlich
  • Flexibel—verschiedene Packungsvarianten für den jeweiligen Testbedarf
Enthält:
PathoDxtra Kit zur Streptokokken-Gruppierung (Mfr. Nr. DR0700M): Je 3 ml Latexreagenz A, B, C, D, F und G; polyvalente Positivkontrolle; 2.8 ml; Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; Rührstäbchen; Einweg-Reaktionskarten
PathoDxtra Extraktionsreagenzien-Set (Mfr. Nr. DR0709M): Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; zur Verwendung mit dem PathoDxtra Kit zur Streptokokken-Gruppierung
PathoDxtra Kit zur Streptokokken-Gruppierung (Mfr. Nr. DR0710M): Extraktionsreagenz 1: 4 ml; Extraktionsreagenz 2: 4 ml; Extraktionsreagenz 3: 2 x 10 ml; Rührstäbchen, Einweg-Reaktionskarten; Zur Verwendung mit ausgewählten, separat erhältlichen PathoDxtra Latexreagenzien zur Streptokokken-Serogruppierung
Schnelle Streptokokken-Gruppierungstests funktionieren am besten mit Referenzmethoden, wenn nur auf Schafblutagar Β-hämolysierende Streptokokken getestet werden. 1, 2, 3, 4
Spezifikation
Spezifikation
Positiv
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay
Gruppe A, B, C, D, F und G
Beta-hämolytische Streptokokken
Polyvalent
Dokumentation
Product Certifications
Schnelle Streptokokken-Gruppierungstests funktionieren am besten mit Referenzmethoden, wenn nur Streptokokken getestet werden, die Β-hämolysierend auf Schafblutagar sind. 1, 2, 3, 4
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PathoDxtra™ Strep Grouping Kit