Learn More
Gibco™ CTS™ AIM-V™ Medium, without phenol red, without antibiotics
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V Medium ist das erste im Handel erhältliche definierte, serumfreie Medium für die Proliferation und/oder Manipulation von T-Zellen und dendritischen Zellen, das gemäß cGMP hergestellt wird.
Marke:  Gibco™ A4672701
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17105154
  • 754.00 CHF / 2 Liter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gibco Cell Therapy Systems (CTS) AIM-V Medium is the first commercially available, defined, serum-free medium (SFM) for the proliferation and/or manipulation of T cells and dendritic cells manufactured in compliance with cGMP. It contains L-glutamine, but phenol red, gentamicin sulfate, and streptomycin sulfate have been removed to meet global regulatory requirements for ancillary materials used in cell therapy manufacturing.
  • Ein von der FDA zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II, das für die Verarbeitung von humanem Ex-vivo-Gewebe und Zellkulturen vorgesehen ist und cGMP-konform hergestellt wird.
  • Es enthält L-Glutamin und ist ohne Phenolrot und ohne Antibiotika formuliert.
  • Je nach Anwendung ergänzt mit humanem AB-Serum oder CTS™ Immunzellen-SR und verschiedenen Zytokinen oder Wachstumsfaktoren.
  • Gemäß cGMP und 21 CFR Teil 820 hergestellt.
  • Bewährte klinische Verwendung als Hilfsreagenz in Provenge™ (Sipuleucel-T), dem ersten FDA-zugelassenen therapeutischen Krebsimpfstoff [1]
  • Eine definierte serumfreie Formulierung, die auf der Ebene der Primärkomponenten keine aus Rindern gewonnenen Komponenten enthält.
  • Kann auch zur Unterstützung natürlicher Killerzellen in Kombination mit Feeder-Zellen verwendet werden. Jede Charge von CTS AIM-V Medium ist mit Jurkat-Zellen vorqualifiziert, einer immortalisierten humanen T-Lymphozytenlinie, um eine konsistente Leistung zu gewährleisten.
  • Mit L-Glutamin erhältlich, jedoch wurden Phenolrot, Gentamicin-Sulfat und Streptomycin-Sulfat entfernt, um die globalen gesetzlichen Anforderungen für Hilfsmaterialien für die Zelltherapie-Herstellung zu erfüllen.
  • Erhältlich als 1.000 ml-Flasche für Anwender kleiner Volumina sowie als 10 l-Beutel für Anwender größerer Volumina, die an geschlossenen Systemen interessiert sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten
Flüssig
Serumfrei
Glutamin, HSA
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Umgebungstemperatur
Store at 2–8°C and protect from light.
Animal Origin
Stammzellmedien
Steril gefiltert
Kein Phenolrot
2 l
BPC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ AIM-V™ Medium, without phenol red, without antibiotics > Menge: 2 l
For Research Use or Manufacturing of Cell, Gene, or Tissue-Based Products. CAUTION: Not intended for direct administration into humans or animals.