Learn More
Heathrow Scientific™ Mini-Vortexmischer Universal
Mini Vortexer mit geringem Platzbedarf bei max. Leistung. Dieser Mini Vortex bietet sofortiges Vortexen für eine Vielzahl an Gefäßgrößen. Eine einfache Berührung startet den Vorgang und ermöglicht eine außergewöhnliche Mischlesitung mit nur einer Hand.
Marke: Heathrow Scientific™ 120567
Benachrichtigungen:
Lesen Sie vor der ersten Verwendung des Mini-Vortexers die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Das Handbuch enthält wichtige Informationen, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen.
Beschreibung
- ABS- und Silikonmaterialien, die den am häufigsten verwendeten Chemikalien widerstehen
- Das flache Design und die geringe Stellfläche (nur 4,3 Zoll breit) sparen wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche und in Abzugshauben
- Schnelle Vortexverfahren sparen Zeit und ermöglichen schnelles Mischen von Proben
- Das moderne Design ermöglicht einen einfachen Einhand-Touch-Start und Schüttelstopp beim Anheben des Röhrchens
- Bei sich wiederholenden Verfahren hilft eine geringe Betätigungskraft, Ermüdung des Benutzers zu verhindern
- Wartungsfreies Design und 5 Jahre Garantie tragen zur Senkung der Betriebskosten bei
- Eine stabile Plattform verringert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Probe während des Betriebs fallen kann
- Leiser Betrieb und geringe Vibrationen helfen dem Benutzer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren
- USA und EU Gebrauchsmuster ausstehend, US-Designpatent Nr. D814.045
Spezifikation
6 mm | |
100/240 V | |
7.8W | |
15 bis 50 ml-Röhrchen (gefüllt zu ca. 75 %) | |
4 austauschbar | |
ABS-Kunststoffsockel, ABS-Plattform | |
75 mm | |
3 in. | |
5,1 in. | |
12.95 cm | |
4,3 in. | |
10.92 cm | |
2,78 lb. | |
2 lb. | |
Violett, Grau | |
12 VDC | |
5 Jahre |
4500 U/min | |
100/240 V | |
0,3 A | |
Bis zu 50 ml | |
50/60 Hz | |
2,9 in. | |
5,1 x 4,3 in. | |
7.62 cm | |
5,2 in. | |
132 mm | |
4,4 in. | |
110 mm | |
1,25 kg | |
0,09 kg | |
1 Mini-Vortexer, 2 Silikonkappen, 1 doppelt isoliertes Niederspannungsnetzteil mit 4 austauschbaren Steckern | |
Druckschalter |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24236Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 42% -
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %